AuftragsverfolgungKontakt
Microtube racks | Avantor
Microtube racks
Gestelle für Mikroröhrchen, leer, Durchscheinend, 96, 1,2 ml, —
Katalognr. RATI8200007
Anbieter:   RATIOLAB
Microtube racks
Katalognr. RATI8200007
Anbieter:  RATIOLAB
Microtube racks
Microtube racks
Gestelle für Mikroröhrchen, leer, Durchscheinend, 96, 1,2 ml, —
Preis
SFr. 336.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Racks, made of PP, translucent, for micro tubes, feature a highly practical system for processing small volumes and a stable robust system having a dust tight lid and also available as empty racks or equipped with coded or non-coded.
  • Side edges labeled with a barcode
  • Stackable to use with stacker instruments
  • Sloping edge helps the positioning of the refill unit
  • Temperature resistant to −80 °C
Technische Daten
  • Für Röhrchen:
    1,2 ml
  • Form:
  • Anz. Bohrungen:
    96
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Gestelle für Mikroröhrchen, leer
  • Seq:
    05