AuftragsverfolgungKontakt
Gasprobenballons | Avantor
Gasprobenballons
Gasprobenballon, 160 mm, 2,0 L
Katalognr. KART1232
Anbieter:   KARTELL
Gasprobenballons
Katalognr. KART1232
Anbieter:  KARTELL
Gasprobenballons
Gasprobenballons
Gasprobenballon, 160 mm, 2,0 L
Preis
SFr. 43.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 pezzi
Product Details & Documents
Gas collection bags made from latex.
Designed for general use in laboratories.
Bestellinformationen: Available in different volumes and diameters.
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    160 mm
  • Volumen:
    2,0 L
  • Bezeichnung:
    Gasprobenballon