AuftragsverfolgungKontakt
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
10,00, ±0.05, sodium tetraborate/sodium hydroxide solution, 500 ml, Ampoule, 6
Katalognr. 38749-6X1EA
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Katalognr. 38749-6X1EA
CAS Nummer:  
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
10,00, ±0.05, sodium tetraborate/sodium hydroxide solution, 500 ml, Ampoule, 6
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 279.63
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Ampoule
  • VE:
    6
  • pH Genauigkeit:
    ±0.05
  • Endvolumen:
    500 ml
  • pH-Wert:
    10,00
  • Inhalt:
    sodium tetraborate/sodium hydroxide solution
Technische Daten