Buffers, concentrated solutions, Fluka™
9,00, ±0.02, sodium tetraborate/hydrochloric acid, 500 ml, Ampoule, 1
Anbieter: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Katalognr. 38748-1EA
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummersds_38740 sds_38746 sds_38752 SDS_DE_CH_HONC38746 SDS_DE_CH_HONC38749
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Ampoule
- VE:1
- pH Genauigkeit:±0.02
- Endvolumen:500 ml
- pH-Wert:9,00
- Inhalt:sodium tetraborate/hydrochloric acid