AuftragsverfolgungKontakt
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
8,00, ±0.02, sodium tetraborate/hydrochloric acid, 500 ml, Ampoule, 1
Katalognr. 38747-1EA
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Katalognr. 38747-1EA
CAS Nummer:  
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
8,00, ±0.02, sodium tetraborate/hydrochloric acid, 500 ml, Ampoule, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 97.78
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Ampoule
  • VE:
    1
  • pH Genauigkeit:
    ±0.02
  • Endvolumen:
    500 ml
  • pH-Wert:
    8,00
  • Inhalt:
    sodium tetraborate/hydrochloric acid
Technische Daten