AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™ | Avantor
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
6,865, —, Phosphat, 25 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Katalognr. 33594-6X1L
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Katalognr. 33594-6X1L
CAS Nummer:  
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
6,865, —, Phosphat, 25 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 539.53
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 L
Product Details & Documents
Buffers with fungicide (except pH 10,012)
Zertifizierung: According to DIN 19266.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    6 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
  • Pk Info:
    6×1 L
  • pH-Wert:
    6,865
Technische Daten