Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™ | Avantor

Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™

6,865, —, Phosphat, 25 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L
Katalognr. 33594-1L
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Katalognr. 33594-1L
CAS Nummer:  
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™

6,865, —, Phosphat, 25 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 91.05
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents

Buffers with fungicide (except pH 10,012)

 : According to DIN 19266.

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
  • Pk Info:
    1×1 L
  • pH-Wert:
    6,865

Technische Daten