AuftragsverfolgungKontakt
Buffers, concentrated solutions, Fluka™ | Avantor
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
11,00, ±0.05, boric acid/sodium hydroxide solution/potassium chloride, 500 ml, Ampoule, 1
Katalognr. 38750-1EA
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Katalognr. 38750-1EA
CAS Nummer:  
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
11,00, ±0.05, boric acid/sodium hydroxide solution/potassium chloride, 500 ml, Ampoule, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 98.48
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Ampoule
  • VE:
    1
  • pH Genauigkeit:
    ±0.05
  • Endvolumen:
    500 ml
  • pH-Wert:
    11,00
  • Inhalt:
    boric acid/sodium hydroxide solution/potassium chloride
Technische Daten