Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 25 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- CAS Nummer:7647-14-5
- Formel:NaCl
- MDL-Nummer:MFCD00003477
- Molekulargewicht:58.44 g/mol
- Merck-Index:14,08599
- Siedepunkt:1413 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:801 °C
- Dichte:2,16 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-598-3
Documents
Zertifikate
Suche nach Chargennummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 33L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247037) 5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Packaging Information
P20_VWRC27788.297_SPEC_DE.pdf P20_VWRC27788.366_SPEC_DE.pdf P20_VWRC27788.460_SPEC_DE.pdf spec_VWRC27788.297 spec_VWRC27788.297
Product specification
Mehr
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product Literature
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:Min. 98 %
- Appearance:Colourless crystals
Technische Daten
- Packung:Kunststoffeimer
- VE:25 kg