AuftragsverfolgungKontakt
Arachinsäure | Avantor
Arachinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 50 mg
Katalognr. CAYM9000339-50
Anbieter:   Cayman Chemical
Arachinsäure
Katalognr. CAYM9000339-50
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  506-30-9
Arachinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 50 mg
CAS Nummer:  506-30-9
Preis
SFr. 42.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
  • CAS Nummer:506-30-9
  • Formel:C₂₀H₄₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002755
  • Molekulargewicht:312.54 g/mol
  • Merck-Index:12,00802
  • Siedepunkt:328 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:75,5 °C
  • Dichte:0,824 g/cm³ (100 °C) (Lit.)
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • EINECS:208-031-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 mg