Arachinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. CAYM9000339-100
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
- CAS Nummer:506-30-9
- Formel:C₂₀H₄₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002755
- Molekulargewicht:312.54 g/mol
- Merck-Index:12,00802
- Siedepunkt:328 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:75,5 °C
- Dichte:0,824 g/cm³ (100 °C) (Lit.)
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
- EINECS:208-031-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



