AuftragsverfolgungKontakt
(R)-(-)-Mandelsäure
(R)-(-)-Mandelsäure
Glass bottle for solids, 50 g
Catalog # CAYM10007128-50
Corrosive
Supplier:   Cayman Chemical
(R)-(-)-Mandelsäure
Catalog # CAYM10007128-50
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  611-71-2
(R)-(-)-Mandelsäure
Glass bottle for solids, 50 g
CAS Number:  611-71-2
Price
SFr. 218.00
Log in for availability
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyms:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • CAS Number:611-71-2
  • Formula:C₈H₈O₃
  • MDL Number:MFCD00064251
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Boiling Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:130…132 °C
  • Density:1,341 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>190 °C
  • EINECS:210-276-6
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.