(R)-(-)-Mandelsäure
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo CAYM10007128-25
Nome del fornitore: Cayman Chemical
(R)-(-)-Mandelsäure
Codice catalogo CAYM10007128-25
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS: 611-71-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
- Numero CAS:611-71-2
- Formula:C₈H₈O₃
- Numero MDL:MFCD00064251
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- Punto di ebollizione:322 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:130…132 °C
- Densità:1,341 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:>190 °C
- EINECS:210-276-6
Specifiche
Specifiche
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
Specifiche