AuftragsverfolgungKontakt
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure | Avantor
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. CAYM10007090-1
Anbieter:   Cayman Chemical
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Katalognr. CAYM10007090-1
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  17407-55-5
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  17407-55-5
Preis
SFr. 107.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
  • CAS Nummer:17407-55-5
  • Formel:C₅H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00066443
  • Molekulargewicht:118.13 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g
Technische Daten