7-Bromisochinolin
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo CAYM10007081-1
Nome del fornitore: Cayman Chemical
7-Bromisochinolin
Codice catalogo CAYM10007081-1
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS: 58794-09-5
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:58794-09-5
- Formula:C₉H₆BrN
- Numero MDL:MFCD07368661
- Molecular Weight:208.0600 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g



