AuftragsverfolgungKontakt
Ethyltricosanoat
Glasflasche für Feststoffe, 5 mg
Katalognr. CAYM10006874-5
Anbieter:   Cayman Chemical
Ethyltricosanoat
Katalognr. CAYM10006874-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  18281-07-7
Ethyltricosanoat
Glasflasche für Feststoffe, 5 mg
CAS Nummer:  18281-07-7
Preis
SFr. 31.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  Tricosanoic acid ethyl ester
  • CAS Nummer:18281-07-7
  • Formel:C₂₅H₅₀O₂
  • Molekulargewicht:382.67 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 mg