Ethyltricosanoat
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. CAYM10006874-100
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Tricosanoic acid ethyl ester
- CAS Nummer:18281-07-7
- Formel:C₂₅H₅₀O₂
- Molekulargewicht:382.67 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg



