Dye-Terminator-Entfernung, Mag-Bind® SeqDTR™
Mag-Bind™ SeqDTR™, 50 ml, 50 mL
Mag-Bind® SeqDTR™ wurde für die effektive und zuverlässige Entfernung von ungebundenen Terminatoren aus Sequenzierungsreaktion entwickelt. Die Sequenzierungsprodukte werden zuerst mit dem Mag-Bind® SeqDTR™ gemischt. Die DNA bindet sich dann selektiv an die Mag-Bind® SeqDTR™ Partikel. Mit zwei schnellen Waschschritten werden Spurenkontaminanten wie Nukleotide, Primern und kleine Nicht-Ziel-Amplifikationsprodukte entfernt.
Mag-Bind® SeqDTR™ kann in 96- und 384-Well-Formaten verarbeitet werden und ist kompatibel mit zahlreichen Liquid-Handling-Geräten.
- VE:50 mL
- Bezeichnung:Mag-Bind™ SeqDTR™, 50 ml
- Cat. No.:M1300-08
- Prep size:Scalable
- Methode / Format:Magnetic beads
- Purifiziertes Zielmolekül:Amplified/modified DNA
- Probengröße:Variable
- Zielmolekül:DNA
- Bezeichnung:Mag-Bind™ SeqDTR™
- Probenart:PCR and other enzymatic reactions