AuftragsverfolgungKontakt
Dye-Terminator-Entfernung, Mag-Bind® SeqDTR™ | Avantor
Dye-Terminator-Entfernung, Mag-Bind® SeqDTR™
Mag-Bind™ SeqDTR™, 5 ml, 5 mL
Katalognr. M1300-05
Anbieter:   OMEGA BIO-TEK
Dye-Terminator-Entfernung, Mag-Bind® SeqDTR™
Katalognr. M1300-05
Anbieter:  OMEGA BIO-TEK
CAS Nummer:  
Dye-Terminator-Entfernung, Mag-Bind® SeqDTR™
Dye-Terminator-Entfernung, Mag-Bind® SeqDTR™
Mag-Bind™ SeqDTR™, 5 ml, 5 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 370.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Mag-Bind® SeqDTR™ wurde für die effektive und zuverlässige Entfernung von ungebundenen Terminatoren aus Sequenzierungsreaktion entwickelt. Die Sequenzierungsprodukte werden zuerst mit dem Mag-Bind® SeqDTR™ gemischt. Die DNA bindet sich dann selektiv an die Mag-Bind® SeqDTR™ Partikel. Mit zwei schnellen Waschschritten werden Spurenkontaminanten wie Nukleotide, Primern und kleine Nicht-Ziel-Amplifikationsprodukte entfernt.
Mag-Bind® SeqDTR™ kann in 96- und 384-Well-Formaten verarbeitet werden und ist kompatibel mit zahlreichen Liquid-Handling-Geräten.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 mL
  • Bezeichnung:
    Mag-Bind™ SeqDTR™, 5 ml
  • Cat. No.:
    M1300-05
  • Prep size:
    Scalable
  • Methode / Format:
    Magnetic beads
  • Purifiziertes Zielmolekül:
    Amplified/modified DNA
  • Probengröße:
    Variable
  • Zielmolekül:
    DNA
  • Bezeichnung:
    Mag-Bind™ SeqDTR™
  • Probenart:
    PCR and other enzymatic reactions