AuftragsverfolgungKontakt
NMR tubes, high quality grade, KIMBLE®
NMR tubes, high quality grade, KIMBLE®
178 mm, 51 µm, 229 µm, 60 MHz
Katalognr. SCERSP897320-0000
Anbieter:   DWK Life Sciences
NMR tubes, high quality grade, KIMBLE®
Katalognr. SCERSP897320-0000
Anbieter:  DWK Life Sciences
NMR tubes, high quality grade, KIMBLE®
178 mm, 51 µm, 229 µm, 60 MHz
Preis
SFr. 64.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, 51 expansion, Type I and ASTM E438, Type I, Class B.
  • With attached polyethylene caps
  • These HQ NMR tubes are highest quality grade and are 100% gauged for wall thickness, concentricity and camber specifications.
External diameter: 10 mm
Internal diameter: 9,07 mm
Wall thickness: 0,46 mm
Technische Daten
  • Kammer:
    51 µm
  • Konzentrizität:
    229 µm
  • Frequenz:
    60 MHz
  • Länge:
    178 mm
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    SCERSP897320-0000
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCERSP897085-0009
    NMR pipette, with extended tip (229 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 240.00