AuftragsverfolgungKontakt
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
203 mm, 100 MHz
Katalognr. SCERSP897193-0008
Anbieter:   DWK Life Sciences
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
Katalognr. SCERSP897193-0008
Anbieter:  DWK Life Sciences
NMR sample tubes, 5 mm, disposable, KIMBLE®
203 mm, 100 MHz
Preis
SFr. 296.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
External diameter: 5 mm
Wall thickness: 0,381 mm
Delivery information: Including PE cap which are not attached.
Technische Daten
  • Frequenz:
    100 MHz
  • Länge:
    203 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCERSP897085-0009
    NMR pipette, with extended tip (229 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 240.00