AuftragsverfolgungKontakt
Tris-Glycine buffer
TRIS-Glycin-Puffer (10X für 5 l), Glasflasche, 500 mL
Katalognr. EDVO656
Anbieter:   EDVOTEK
Tris-Glycine buffer
Katalognr. EDVO656
Anbieter:  EDVOTEK
CAS Nummer:  
Tris-Glycine buffer
TRIS-Glycin-Puffer (10X für 5 l), Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 27.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    TRIS-Glycin-Puffer (10X für 5 l)
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.