AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen | Avantor
Petrischalen
Petrischalen, klein, 60 mm, 15 mm
Katalognr. EDVO633
Anbieter:   EDVOTEK
Petrischalen
Katalognr. EDVO633
Anbieter:  EDVOTEK
Petrischalen
Petrischalen
Petrischalen, klein, 60 mm, 15 mm
Preis
SFr. 11.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Ø:
    60 mm
  • Bezeichnung:
    Petrischalen, klein
  • Höhe:
    15 mm