Filtersätze
Filtersatz 09, Anregung BP 450–490, Strahlteiler FT 510, Emission LP 515
Katalognr. ZEIS4880099901000
Anbieter: ZEISS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Filtersatz 09, Anregung BP 450–490, Strahlteiler FT 510, Emission LP 515
- Seq:02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.