Eppendorf® Mikrotiterplatten
Product Details & Documents
Eppendorf-Mikroplatten bieten außergewöhnliche Stabilität während der Zentrifugation mit der g-Safe®-Technologie und eine effiziente Probenidentifizierung mit der OptiTrack®-Matrix. Die Designmerkmale, einschließlich des RecoverMax®-Well-Designs und der erhöhten Well-Ränder, gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung und ermöglichen eine maximale Probenrückgewinnung.
- g-Safe®: außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6000×g
- OptiTrack® Matrix: bis zu 30% schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
- RecoverMax®-Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und hervorragende Mischeigenschaften
- Erhöhte Well-Ränder und glatte Oberfläche für zuverlässiges Verschließen, auch bei Heißsiegelung
- Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für verbesserte Probensichtbarkeit
- Polypropylen gewährleistet hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
- Hergestellt ohne Gleitmittel, Weichmacher oder Biozide (Materialien, die sich negativ auf Bioassays auswirken könnten)
- Gewährleistete Funktionalität von −86 bis +100 °C
Pipettieren, kontrollieren und gewinnen Sie Ihre Proben im Handumdrehen zurück – mit Eppendorf-Mikroplatten! Entworfen mit leicht lesbaren alphanumerischen OptiTrack®-Matrixetikett zur Identifizierung einzelner Vertiefungen, zur Beschleunigung des Füllvorgangs und zur deutlichen Reduzierung des Risikos von Pipettierfehlern. Eppendorf-Mikroplatten werden aus hochtransparentem Polypropylen hergestellt, wodurch eine schnelle und einfache Lokalisierung der Proben gewährleistet wird. Sie sind auch in Eppendorf LoBind® erhältlich, wenn Sie eine maximale Probenrückgewinnung benötigen.
Die Safe-Code-Option bietet eine 3-stufige Codierung zur sicheren Proben- und Gefäßidentifizierung. Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht ein sicheres Lesen von Codes mit bis zu 30% beschädigten Codes.
Well-Farbe: Klar
Material: Polypropylen (PP)
Autoklavierbar: 121 °C, 20 min
Zentrifugationsstabilität: 6000×g
Plattenfarbe: weiß
Technische Daten
- Anz. Wells:96
- Verpackt:80 Platten (5 Beutel × 16 Platten)
- Steril:+
- Bezeichnung:Eppendorf® Mikrotiterplatten, flacher Boden
- Seq:05
- Cat. No.:737-0173
- Umweltzertifizierung:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung