AuftragsverfolgungKontakt
Sample containers, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Rot, Non sterile, Individually wrapped
  DELT409756
 :   DELTALAB
Sample containers, with screw cap
  DELT409756
 :  DELTALAB
Sample containers, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Rot, Non sterile, Individually wrapped
312.00 SFr.
1 * 350 ST
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
  • Graduated in 100 ml increments
  • Frosted panel on side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
  • Ext.Ø:
    57 mm
  • Verpackt:
    Individually wrapped
  • Ausführung:
    Non sterile
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    73 mm
  • Seq:
    02
  • Verschluss-Farbe:
    Rot