Probenröhrchen
5 ml, Runder Boden, , PP, , 12,5×90 mm, , Unsteril, mit Schraubverschluss,
SEMA3199
: SEMADENI
PP, mit Schraubkappe.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
:
:
- Typ:Unsteril, mit Schraubverschluss
- Kapazität:5 ml
- Material:PP
- Seq:02
- Größe:12,5×90 mm
- Boden:Runder Boden