AuftragsverfolgungKontakt
Wasser
Wasser
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ROTHHN43.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Wasser
Katalognr. ROTHHN43.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7732-18-5
Wasser
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  7732-18-5
Preis
SFr. 126.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydrogen oxide
  • CAS Nummer:7732-18-5
  • Formel:H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00011332
  • Molekulargewicht:18.02 g/mol
  • Merck-Index:13,10098
  • Siedepunkt:100 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:0 °C
  • Dichte:1 g/cm³ (4 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-791-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.