Modulares Decksystem, PIG®
Product Details & Documents
Modulare Decksysteme sind ideal zum Erstellen eines individuellen Trommellagerbereichs mit gemeinsamer Wannenkapazität. In Durchflusswannen kann die Flüssigkeit ungehindert von einer Wanne in die andere gelangen.
- Lineare LDPE-Auffangwanne mit spritzgegossenem PE-Gitter
- Die flache Bauweise erleichtert das Be- und Entladen
- Die eingeformte Wanne fängt Lecks, Tropfen und Verschüttungen auf. So halten Sie Ihre Lagerbereiche sauber und sicher
- Konstruktion aus LDPE widersteht UV-Strahlen, Rost, Korrosion und den meisten Chemikalien
- Das strukturierte, herausnehmbare Kontrollgitterrost erleichtert den Zugang zur Wanne
- Durchsichtige weiße Seitenwände erleichtern visuelle Inspektionen
Poly-Laderampe: Hergestellt aus leichtem PE. Kantenschutz führt Trommelwagen und verhindert ein Abrollen. Stahlklammern befestigen die Rampe sicher an der Palette oder dem Deck.
Laderampe aus Stahl: Robuster Stahl mit verstellbaren Beinen für verschiedene Paletten- und Deckhöhen. Kantenschutz führt Trommelwagen und verhindert ein Abrollen. Die Rampenkante wird an der Kante der Palette oder des Decks befestigt. Die strukturierte Oberfläche sorgt für zusätzliche Traktion und Sicherheit.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Gewicht:11,4 kg
- Farbe:Weiß/schwarz
- Bezeichnung:Modulare Auffangrampe, 42 l Wannenkapazität, 680 kg Tragkraft., 39% recyceltes Polyethylen aus Industrieabfällen
- Seq:01
- B×T×H:660×660×150 mm