Fasstrichter
Katalognr. NEWPDRM452-BK
Anbieter: NEW PIG
Direkt zu
Product Details & Documents
Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
- Allows access to ³/₄" bung for use of liquid-level gauge
- Level inside surface allows easy draining of containers, parts or filters
- Zigzag ridges prevent splashes and catch parts or tools
These large diameter funnels covers entire drum top to minimize drips and spills.
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLängeVerfügbarkeitPreis
- NEWPDRM245Füllstandsanzeige für Fässer, verhindert Überfüllung127 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 34.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLängeVerfügbarkeitPreis
- NEWPDRM317Füllstandsanzeige für Fässer, verhindert Überfüllung279,4 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 38.80