AMMONIUM CAL SOLUTION 10MG/L 1 * 500 mL
Katalognr. YSIA003842
Anbieter: YSI ENVIRONMENTAL
Frequently Bought Together
Sulfat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Anbieter: VWR Chemicals
Stärke 1% in wässriger Lösung stabilisiert Reag. Ph. Eur. 1085103
Anbieter: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
Xylenolorange Verreibung 1% in Kaliumnitrat 1% (w/w) in Kaliumnitrat Reag. Ph. Eur. 1096301
Anbieter: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Anbieter: VWR Chemicals
Buffer solutions
Anbieter: Mettler - Toledo
Primärfarblösungen, Reag. Ph. Eur.
Anbieter: VWR Chemicals
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Anbieter: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Anbieter: WTW
AMMONIUM CAL SOLUTION 1MG/L 1 * 500 mL
Anbieter: YSI ENVIRONMENTAL