Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schwanenhals-Lichtleiter | Avantor
Schwanenhals-Lichtleiter
Kombi-Lichtleiter, 2-armig, einzelner Flex-Arm-Lichtleiter (Ø 4,5 mm / Länge 600 mm) und einzelner Schwanenhals (Ø 3,5 mm / Länge 500 mm), KL 300 LED
Katalognr. 631-1024
Schwanenhals-Lichtleiter
Katalognr. 631-1024
Schwanenhals-Lichtleiter
Schwanenhals-Lichtleiter
Kombi-Lichtleiter, 2-armig, einzelner Flex-Arm-Lichtleiter (Ø 4,5 mm / Länge 600 mm) und einzelner Schwanenhals (Ø 3,5 mm / Länge 500 mm), KL 300 LED
Preis
SFr. 276.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Faseroptische Lichtleiter für die Stereomikroskopie. Zur Verwendung mit Kaltlichtquellen.
In allen Mikroskopie-Lichtleitern nutzt SCHOTT die neuen, umweltfreundlichen optischen Glasfasern PURAVIS®. Nicht nur die Fasern selbst, sondern auch der gesamte Herstellungsprozess ist umweltfreundlich. Auf den Einsatz von Blei, Arsen und Antimon wird gänzlich verzichtet. Mit überlegenen physikalischen und chemischen Eigenschaften bieten die PURAVIS®-Fasern eine hohe Leistung, lange Lebensdauer, verbesserte Transmission im nahen UV-Bereich und hervorragende Übertragung von weißem Licht unter Beibehaltung des Farbbereichs.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Kombi-Lichtleiter, 2-armig, einzelner Flex-Arm-Lichtleiter (Ø 4,5 mm / Länge 600 mm) und einzelner Schwanenhals (Ø 3,5 mm / Länge 500 mm)
  • Seq:
    330
  • Für:
    KL 300 LED
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..