AuftragsverfolgungKontakt
Gewebehomogenisatoren Dounce, KIMBLE® | Avantor
Gewebehomogenisatoren Dounce, KIMBLE®
40 ml
Katalognr. 432-0257
Anbieter:   DWK Life Sciences
Gewebehomogenisatoren Dounce, KIMBLE®
Katalognr. 432-0257
Anbieter:  DWK Life Sciences
Gewebehomogenisatoren Dounce, KIMBLE®
Gewebehomogenisatoren Dounce, KIMBLE®
40 ml
Preis
SFr. 230.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenisation.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Technische Daten
  • Kapazität:
    40 ml
  • Seq:
    17