AuftragsverfolgungKontakt
Micro capillaries, disposable, Kimble® | Avantor
Micro capillaries, disposable, Kimble®
Capillary pipettes, 5 µl, Weiß
Katalognr. SCERSP71900-5
Anbieter:   DWK Life Sciences
Micro capillaries, disposable, Kimble®
Katalognr. SCERSP71900-5
Anbieter:  DWK Life Sciences
Micro capillaries, disposable, Kimble®
Micro capillaries, disposable, Kimble®
Capillary pipettes, 5 µl, Weiß
Preis
SFr. 636.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These disposable micro capillary pipettes are made from soda lime glass, USP Type III.
  • Calibrated to contain
  • Colour-coded
  • Marked with single black capacity ring
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
Zertifizierung: Designed from ASTM Specification E672.
Verpackung: Each cylinder contains 250 pipettes and one pipette device.
Technische Daten
  • Farbcode:
    Weiß
  • Kapazität:
    5 µl
  • Bezeichnung:
    Capillary pipettes