Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, Ph1, M27, numerische Apertur von 0,3, Arbeitsabstand 5,5 mm, 10×
Katalognr. ZEIS4203419911000
Anbieter: ZEISS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Vergrößerung:10×
- Bezeichnung:EC-Plan-achromatisch Neofluar, Ph1, M27, numerische Apertur von 0,3, Arbeitsabstand 5,5 mm
- Seq:18