Inlet liners
Clarus cup split glass liner, 6 mm, 4 mm, 92,1 mm
Katalognr. PERCN6502011
Anbieter: PerkinElmer
Direkt zu
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
- Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Technische Daten
- Ext.Ø:6 mm
- Ø int.:4 mm
- Bezeichnung:Clarus cup split glass liner
- Länge:92,1 mm
- Seq:11
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..