AuftragsverfolgungKontakt
pH electrodes | Avantor
pH electrodes
Combination pH electrode, refillable, Combination pH electrode, bulb, 1 - 14, 0...+80 °C, Glas, 4.0M KCl/AgCl (refillable), Annular ceramic, 12×350 mm, BNC, 1 m cable, Measurements in large flasks
Katalognr. JENW10090-81
Anbieter:   Cole-Parmer
pH electrodes
Katalognr. JENW10090-81
Anbieter:  Cole-Parmer
pH electrodes
pH electrodes
Combination pH electrode, refillable, Combination pH electrode, bulb, 1 - 14, 0...+80 °C, Glas, 4.0M KCl/AgCl (refillable), Annular ceramic, 12×350 mm, BNC, 1 m cable, Measurements in large flasks
Preis
SFr. 258.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Anschluss:
    BNC, 1 m cable
  • Ø×L:
    12×350 mm
  • Für:
    Measurements in large flasks
  • Typ:
    Combination pH electrode, bulb
  • Bezeichnung:
    Combination pH electrode, refillable
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    11
  • Membran:
    Annular ceramic
  • Elektrolyt:
    4.0M KCl/AgCl (refillable)
  • Temperatur:
    0...+80 °C
  • pH:
    1 - 14