Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
PIG® Spill Caddy | Avantor

PIG® Spill Caddy

Nachfüllpack Universal Spill Caddy, 51,5 L
Katalognr. 121-0112
Anbieter:   NEW PIG
PIG® Spill Caddy
Katalognr. 121-0112
Anbieter:  NEW PIG
PIG® Spill Caddy
PIG® Spill Caddy

Nachfüllpack Universal Spill Caddy, 51,5 L

Preis
SFr. 142.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents

Der mobile PIG® Spill Caddy zur schnellen Schadensbegrenzung und täglichen Reparatur von Leckagen.

  • Dieser leuchtend gelbe Notfallwagen ist leicht zu erkennen
  • Inhalte sind für den schnellen Zugriff in verschiedene Fächer sortiert
  • Verstellbare Regale
  • 20 cm Räder für eine bessere Beweglichkeit
  • Doppelwandiger und strapazierfähiger Wagen aus Polyethylen

Der Behälter kann mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden (nicht im Lieferumfang enthalten) um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Achtung! Bitte beachten: Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Nachfüllpack Universal Spill Caddy
  • Seq:
    02
  • Absorptionsvermögen:
    51,5 L