Blades
Rasierklingen, Einzelklinge, Gem® Scientific, 3 Facetten, entfetteter Stahlboden, 10 Klingen pro Dispenser, Edelstahl, 0,22 mm, 38,1×19 mm
Katalognr. PERSAGBL-7039-0000
Anbieter: PERSONNA MEDICAL
Direkt zu
Product Details & Documents
Single-use blades for a variety of applications.
Technische Daten
- Bezeichnung:Rasierklingen, Einzelklinge, Gem® Scientific, 3 Facetten, entfetteter Stahlboden, 10 Klingen pro Dispenser
- L×B:38,1×19 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:04
- Stärke:0,22 mm