Drum taps, PE
Fast outflow, Corrosive and aggressive chemicals, 3/4" Tri-Sure
Catalog # MSGA2801
Supplier: asecos
Jump to:
Product Details & Documents
These polyethylene taps are used for corrosive and aggressive chemicals.
- Fast outflow
- Tri-sure thread
Specifications
- Gewinde:3/4" Tri-Sure
- Bezeichnung:Fast outflow
- Seq:01
- Für:Corrosive and aggressive chemicals
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.