Abfallbehälter
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Grau/blau, 90 L, 400×400×640 mm
Katalognr. MSGA14873
Anbieter: asecos
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus Stahlblech gefertigt, lackiert.
Mit Schwingdeckel.
Technische Daten
- Kapazität:90 L
- Farbe:Grau/blau
- Bezeichnung:Abfallbehälter mit Schwingdeckel
- B×T×H:400×400×640 mm