AuftragsverfolgungKontakt
Universal absorbent rolls
Universal absorbent rolls
Heavyweight universal roll, 1 roll/pack, 45 m×400 mm
Catalog # MSGA9950
Supplier:   asecos
Universal absorbent rolls
Catalog # MSGA9950
Supplier:  asecos
Universal absorbent rolls
Universal absorbent rolls
Heavyweight universal roll, 1 roll/pack, 45 m×400 mm
Price
SFr. 369.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Universal rolls for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
  • Absorbency of a capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
  • Standard material for small leaks and prevention
  • Heavyweight material for small leaks or the absortion of spillage
  • Rolls are perforated to take sufficient material as required
Specifications
  • Bezeichnung:
    Heavyweight universal roll
  • L×B:
    45 m×400 mm
  • Seq:
    03
  • Verpackt:
    1 roll/pack
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • MSGA9909
    Rollenständer, mit Schnittkante für Rollen von bis zu 80 cm Breite
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 247.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • MSGA9908
    Rollenständer, klein, mit Schnittkante für Rollen von bis zu 40 cm Breite
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 85.50
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • MSGA9905
    Gestell mit Schnittkante für Rollen, um diese einsatzbereit zur Hand zu haben, bis zu 40 cm Breite
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 88.40