AuftragsverfolgungKontakt
Universal absorbent pillows | Avantor
Universal absorbent pillows
Universal pillow, 20 pillows/pack, 250×250 mm
Katalognr. MSGA9944
Anbieter:   asecos
Universal absorbent pillows
Katalognr. MSGA9944
Anbieter:  asecos
Universal absorbent pillows
Universal absorbent pillows
Universal pillow, 20 pillows/pack, 250×250 mm
Preis
SFr. 184.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Universal pillows for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
  • Optimal for those hard to reach places
  • Capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Universal pillow
  • L×B:
    250×250 mm
  • Verpackt:
    20 pillows/pack