AuftragsverfolgungKontakt
Universal absorbent pillows
Universal absorbent pillows
Universal pillow, 10 pillows/pack, 460×460 mm
Katalognr. MSGA9943
Anbieter:   asecos
Universal absorbent pillows
Katalognr. MSGA9943
Anbieter:  asecos
Universal absorbent pillows
Universal absorbent pillows
Universal pillow, 10 pillows/pack, 460×460 mm
Preis
SFr. 150.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Universal pillows for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
  • Optimal for those hard to reach places
  • Capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Universal pillow
  • L×B:
    460×460 mm
  • Verpackt:
    10 pillows/pack