AuftragsverfolgungKontakt
Absorbent pillows
Absorbent pillow, 20 pillows/pack, 250×250 mm
  MSGA9910
 :   asecos
Absorbent pillows
  MSGA9910
 :  asecos
Absorbent pillows
Absorbent pillows
Absorbent pillow, 20 pillows/pack, 250×250 mm
SFr. 210.00
1 * 1 ST
Special pillows for safe absorption of acids, alkalis, aggressive chemicals and oil.
  • Bezeichnung:
    Absorbent pillow
  • L×B:
    250×250 mm
  • Verpackt:
    20 pillows/pack