AuftragsverfolgungKontakt
Saccharometer | Avantor
Saccharometer
20 - 30%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Katalognr. 614-0259
Anbieter:   Alla France
Saccharometer
Katalognr. 614-0259
Anbieter:  Alla France
Saccharometer
Saccharometer
20 - 30%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Preis
SFr. 72.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Kalibriertemperatur:
    20 °C
  • Teilung:
    0,1 %
  • Messbereich:
    20 - 30%