Precision saccharometers
Balling hydrometer, 10 – 20 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Katalognr. ALLA2900TC010/20QP
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Technische Daten
- Bezeichnung:Balling hydrometer
- Länge:315 mm
- Seq:003
- Kalibriertemperatur:20 °C
- Teilung:0,1 %
- Messbereich:10 – 20 %