AuftragsverfolgungKontakt
Saccharometer
Saccharometer
0 - 10 %, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Catalog # 614-0256
Supplier:   Alla France
Saccharometer
Catalog # 614-0256
Supplier:  Alla France
Saccharometer
Saccharometer
0 - 10 %, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Price
SFr. 50.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
Specifications
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Kalibriertemperatur:
    20 °C
  • Teilung:
    0,1 %
  • Messbereich:
    0 - 10 %