AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, ASTM | Avantor
Density hydrometers, ASTM
1,100 - 1,150 g/ml, 0,001 g/ml, 335 mm
Katalognr. ALLA3510MC11060MQP
Anbieter:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Katalognr. ALLA3510MC11060MQP
Anbieter:  Alla France
Density hydrometers, ASTM
1,100 - 1,150 g/ml, 0,001 g/ml, 335 mm
Preis
60.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    335 mm
  • Seq:
    10
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,100 - 1,150 g/ml