AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, ASTM
1,600 - 1,650 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Katalognr. ALLA3510MC16060HQP
Anbieter:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Katalognr. ALLA3510MC16060HQP
Anbieter:  Alla France
Density hydrometers, ASTM
1,600 - 1,650 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Preis
47.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    270 mm
  • Seq:
    23
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,600 - 1,650 g/ml